Sélénium, Supelco®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ300
Formule:
Se Point d'ébullition: ∼685 °C (1013 hPa) Point de fusion: 217 °C Densité: 4,28 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00134090 Numéro CAS: 7782-49-2 EINECS: 231-957-4 UN: 3288 ADR: 6.1,III Indice Merck: 12,08572 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | (20 °C) slightly soluble |
Melting Point | 217 °C |
Molar Mass | 78.96 g/mol |
Bulk Density | 1270 kg/m3 |
Boiling Point | 685 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 0.001 hPa (20 °C) |