Imprimer
Sélénium 99+%, powder
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
419271000 419275000
ACRO419271000EA 168 EUR
ACRO419271000 ACRO419275000
Sélénium 99+%, powder
Selenium
Formule: Se
Poids moléculaire: 78.96 g/mol
Point d'ébullition: ∼685 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 217
Densité: 4.81 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00134090
Numéro CAS: 7782-49-2
EINECS: 231-957-4
UN: 3283
ADR: 6.1 III
Indice Merck: 12,08572
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark grey to black Powder
Assay ≥99.0 %
Residue after ignition ≤0.5 %
Copper (Cu) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤500 ppm
Lead (Pb) ≤500 ppm
Nickel (Ni) ≤100 ppm
Sulfur (S) ≤500 ppm