Phosphore, rouge stabilisé pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Stabilisation:
Stabilised with stabilisé
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
Formule:
P Densité: ∼2,2 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00133771 Numéro CAS: 7723-14-0 EINECS: 231-768-7 UN: 1338 ADR: 4.1,III |
Résultats des tests de spécification
Solubility | (20 °C) insoluble |
Melting Point | 590 °C |
Molar Mass | 30.97 g/mol |
Bulk Density | 1100 kg/m3 |
Vapor Pressure |
|
Density | 2.34 g/cm3 (20 °C) |
pH | 9.5 (100 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 260 °C |
Hazard Class | 4.1 |
Hazard Class Description | Flammable Solid |