Imprimer
Phosphore, rouge 97%, en poudre, pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
345975000 345970025
ACRO345975000EA 109 EUR
ACRO345975000 ACRO345970025
Phosphore, rouge 97%, en poudre, pur
Phosphore
Formule: P
Point de fusion: 590 °C
Densité: ~ 2,2 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00133771
Numéro CAS: 7723-14-0
EINECS: 231-768-7
UN: 1338
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Bordeaux to dark brown Powder
Assay ≥96.0 % (P)