Imprimer
Antimoine ≥99.999% (base métaux), grenailles sphériques 1-5 mm (0.04-0.20 in) faible teneur en oxyde
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Dans une ampoule sous argon
38618.09 38618.18
38618.09EA 216 EUR
38618.09 38618.18
Antimoine ≥99.999% (base métaux), grenailles sphériques 1-5 mm (0.04-0.20 in) faible teneur en oxyde
Antimoine
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-36-0 Physical Form: Ampouled under argon Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134030
Formule: Sb
Poids moléculaire: 121.76 g/mol
Point d'ébullition: 1637
Point de fusion: 630
Densité: 6.684 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134030
Numéro CAS: 7440-36-0
EINECS: 231-146-5
UN: 2871
ADR: 6.1 III
Indice Merck: 12,00733