Imprimer
Antimoine ≥99.999% (base métaux), en poudre -200 mesh
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
14640.03 14640.06 14640.14
14640.03EA 51.8 EUR
14640.03 14640.06 14640.14
Antimoine ≥99.999% (base métaux), en poudre -200 mesh
Antimoine
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-36-0 Odour: Odourless UN No.: 2871 MDL No.: MFCD00134030
Formule: Sb
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134030
Numéro CAS: 7440-36-0
EINECS: 231-146-5
UN: 2871
ADR: 6.1,III