Imprimer
Antimoine ≥99.5% (base métaux), en poudre -200 mesh
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
10099.09 10099.22 10099.36 10099.A3 10099.PH
10099.09EA 68 EUR
10099.09 10099.22 10099.36 10099.A3 10099.PH
Antimoine ≥99.5% (base métaux), en poudre -200 mesh
Antimoine
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-36-0 Appearance: Gray Odour: Odourless UN No.: 2871 MDL No.: MFCD00134030
Formule: Sb
Poids moléculaire: 121.76 g/mol
Point d'ébullition: 1637
Point de fusion: 630
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134030
Numéro CAS: 7440-36-0
EINECS: 231-146-5
UN: 2871
ADR: 6.1 III
Indice Merck: 12,00733