Imprimer
Antimoine ≥99.8% (base métaux), tiges, Longueur: 10 cm (3.9 in), Ø 12.7 mm (0.50 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
10098.KG 10098.KJ
10098.KGEA 105 EUR
10098.KG 10098.KJ
Antimoine ≥99.8% (base métaux), tiges, Longueur: 10 cm (3.9 in), Ø 12.7 mm (0.50 in)
Antimoine
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-36-0 Physical Form: ≈81.2g (0.178lbs)/10cm piece, Cast rod Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134030
Formule: Sb
Poids moléculaire: 121.76 g/mol
Point d'ébullition: 1637
Point de fusion: 630
Densité: 6.684 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134030
Numéro CAS: 7440-36-0
EINECS: 231-146-5
UN: 2871
ADR: 6.1 III
Indice Merck: 12,00733