Imprimer
Plomb ≥99.8% (base métaux), en feuilles, Epaisseur: 0.76 mm (0.03 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
44961.VA 44961.RF
44961.VAEA 72.6 EUR
44961.VA 44961.RF
Plomb ≥99.8% (base métaux), en feuilles, Epaisseur: 0.76 mm (0.03 in)
Plomb
Purity: 99.8% CAS No.: 7439-92-1 Physical Form: ≈208g/15x15cm Appearance: Grey Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134050
Formule: Pb
Poids moléculaire: 207.2 g/mol
Point d'ébullition: 1740
Point de fusion: 327
Densité: 11.3437 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134050
Numéro CAS: 7439-92-1
EINECS: 231-100-4
Indice Merck: 12,05410