Imprimer
Plomb ≥99.9% (base métaux), plaque, Thickness: 6.35 mm (0.25 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
12603.RF 12603.VA
12603.RFEA 178 EUR
12603.RF 12603.VA
Plomb ≥99.9% (base métaux), plaque, Thickness: 6.35 mm (0.25 in)
Plomb
Purity: 99.9% CAS No.: 7439-92-1 Physical Form: ≈1.6kg/15x15cm Appearance: Grey Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134050
Formule: Pb
Point d'ébullition: 1740 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 327 °C
Densité: 11,3437 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134050
Numéro CAS: 7439-92-1
EINECS: 231-100-4
Indice Merck: 12,05410