Plomb ≥99.998% (base métaux), en feuilles, Puratronic®, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 99.998%
CAS No.: 7439-92-1
Physical Form: ≈7.1g/50x50mm
Appearance: Grey
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134050
Formule:
Pb Point d'ébullition: 1740 °C (1013 hPa) Point de fusion: 327 °C Densité: 11,3437 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00134050 Numéro CAS: 7439-92-1 EINECS: 231-100-4 Indice Merck: 12,05410 |