Imprimer
Plomb ≥99.999% (base métaux), tiges, Ø 10 mm (0.39 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
11573.18 11573.30
11573.18EA 132 EUR
11573.18 11573.30
Plomb ≥99.999% (base métaux), tiges, Ø 10 mm (0.39 in)
Plomb
Purity: 99.999% CAS No.: 7439-92-1 Physical Form: ≈5.6cm/50g, may be in multiple pieces Appearance: Grey Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134050
Formule: Pb
Point d'ébullition: 1740 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 327 °C
Densité: 11,3437 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134050
Numéro CAS: 7439-92-1
EINECS: 231-100-4
Indice Merck: 12,05410