Imprimer
Plomb ≥99.9% (base métaux), en poudre -200 mesh
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
10223.30 10223.A1 10223.A7
10223.30EA 68.6 EUR
10223.30 10223.A1 10223.A7
Plomb ≥99.9% (base métaux), en poudre -200 mesh
Plomb
Purity: 99.9% CAS No.: 7439-92-1 Odour: Odourless UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00134050
Formule: Pb
Poids moléculaire: 207.2 g/mol
Point d'ébullition: 1740
Point de fusion: 327
Densité: 11.3 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134050
Numéro CAS: 7439-92-1
EINECS: 231-100-4
UN: 3077
ADR: 9 III
Indice Merck: 12,05410