Plomb ≥99% (base métaux), en feuilles 30x30 cm (12x12 in), Epaisseur: 1.6 mm (0.063 in)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 99+%
CAS No.: 7439-92-1
Physical Form: ≈1630g/30x30cm
Appearance: Grey
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134050
Formule:
Pb Poids moléculaire: 207.2 g/mol Point d'ébullition: 1740 Point de fusion: 327 Densité: 11.3437 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00134050 Numéro CAS: 7439-92-1 EINECS: 231-100-4 Indice Merck: 12,05410 |