Imprimer
Plomb ≥97% (base métaux), en perles 4 mm (0.2 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
00675.36 00675.A3 00675.22
00675.36EA 107 EUR
00675.36 00675.A3 00675.22
Plomb ≥97% (base métaux), en perles 4 mm (0.2 in)
Plomb
Purity: 97% CAS No.: 7439-92-1 Appearance: Grey Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134050
Formule: Pb
Poids moléculaire: 207.2 g/mol
Point d'ébullition: 1740
Point de fusion: 327
Densité: 11.3437 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134050
Numéro CAS: 7439-92-1
EINECS: 231-100-4
Indice Merck: 12,05410