Plomb 99+%, en grenailles
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
Pb Poids moléculaire: 207.2 g/mol Point d'ébullition: 1740 Point de fusion: 327.4 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00134050 Numéro CAS: 7439-92-1 EINECS: 231-100-4 Indice Merck: 12,05410 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Grey Granules |
Assay | ≥99.0 % |