Imprimer
Thallium ≥99.99% (base métaux), tiges, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
00888.0Y 00888.DO
00888.0YEA 1070 EUR
00888.0Y 00888.DO
Thallium ≥99.99% (base métaux), tiges, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Thallium
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-28-0 Physical Form: ≈225g/150mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134063
Formule: Tl
Poids moléculaire: 204.38 g/mol
Point d'ébullition: 1457
Point de fusion: 301
Densité: 11.85 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134063
Numéro CAS: 7440-28-0
EINECS: 231-138-1
UN: 1707
ADR: 6.1 II
Indice Merck: 12,09391