Imprimer
Bore ≥99.4% (base métaux), pièces cristallines 1-30 mm (0.039-1.2 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
41858.09 41858.18
41858.09EA 332 EUR
41858.09 41858.18
Bore ≥99.4% (base métaux), pièces cristallines 1-30 mm (0.039-1.2 in)
Bore
Purity: 99.4% CAS No.: 7440-42-8 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134034
Formule: B
Densité: 1,73 g/cm³ (15 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134034
Numéro CAS: 7440-42-8
EINECS: 231-151-2
Indice Merck: 13,01333