Imprimer
Bore ≥98% (base métaux), poudre cristalline -325 mesh
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
40036.09 40036.18
40036.09EA 169 EUR
40036.09 40036.18
Bore ≥98% (base métaux), poudre cristalline -325 mesh
Bore
Purity: 98% CAS No.: 7440-42-8 Odour: Odourless UN No.: 3178 MDL No.: MFCD00134034
Formule: B
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134034
Numéro CAS: 7440-42-8
EINECS: 231-151-2
UN: 3178
ADR: 4.1,III
Indice Merck: 13,01333