Imprimer
Calcium ≥99.5% (base métaux), en grenailles -16 mesh, bidistillé
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
42917.09 42917.18 42917.30
42917.09EA 53.9 EUR
42917.09 42917.18 42917.30
Calcium ≥99.5% (base métaux), en grenailles -16 mesh, bidistillé
Calcium
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-70-2 Odour: Odourless UN No.: 1401 MDL No.: MFCD00085314
Formule: Ca
Point d'ébullition: 1484 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 850 °C
Densité: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00085314
Numéro CAS: 7440-70-2
EINECS: 213-179-5
UN: 1401
ADR: 4.3,II
Indice Merck: 13,01644