Imprimer
Calcium ≥99.98% (base métaux), pièces dendritiques cristallines
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Dans une ampoule sous argon
14457.06 14457.14
14457.06EA 308 EUR
14457.06 14457.14
Calcium ≥99.98% (base métaux), pièces dendritiques cristallines
Calcium
Purity: 99.98% CAS No.: 7440-70-2 Physical Form: Ampouled under argon Odour: Odourless UN No.: 1401 MDL No.: MFCD00085314
Formule: Ca
Point d'ébullition: 1484 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 850 °C
Densité: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00085314
Numéro CAS: 7440-70-2
EINECS: 213-179-5
UN: 1401
ADR: 4.3,II
Indice Merck: 13,01644