Imprimer
Calcium ≥98% (base métaux), en tournures
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
10125.09 10125.22 10125.36
10125.09EA 42.6 EUR
10125.09 10125.22 10125.36
Calcium ≥98% (base métaux), en tournures
Calcium
Purity: 98% CAS No.: 7440-70-2 Appearance: Metallic Odour: Odourless UN No.: 1401 MDL No.: MFCD00085314
Formule: Ca
Point d'ébullition: 1484 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 850 °C
Densité: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00085314
Numéro CAS: 7440-70-2
EINECS: 213-179-5
UN: 1401
ADR: 4.3,II
Indice Merck: 13,01644