Imprimer
Béryllium ≥99.8% (base métaux), en feuilles, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
41643.FF 41643.FI
41643.FFEA 1080 EUR
41643.FF 41643.FI
Béryllium ≥99.8% (base métaux), en feuilles, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Béryllium
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-41-7 Physical Form: ≈0.12g/25x25mm, Vacuum tight Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134032
Formule: Be
Point d'ébullition: 2970 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1278 °C
Densité: 1,85 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134032
Numéro CAS: 7440-41-7
EINECS: 231-150-7
Indice Merck: 12,01201