Imprimer
Béryllium ≥99.7% (base métaux), en fils, recuit, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
40680.BU 40680.BW
40680.BUEA 1110 EUR
40680.BU 40680.BW
Béryllium ≥99.7% (base métaux), en fils, recuit, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Béryllium
Purity: 99.7% CAS No.: 7440-41-7 Physical Form: ≈0.091g/m, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134032
Formule: Be
Point d'ébullition: 2970 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1278 °C
Densité: 1,85 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134032
Numéro CAS: 7440-41-7
EINECS: 231-150-7
Indice Merck: 12,01201