Baryum 99+% (base métaux), tiges (max. 0,8% Sr), Ø 22 mm (0.9 in)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Conditionné sous argon.
Purity: 99+%
CAS No.: 7440-39-3
Physical Form: ≈7.3cm/100g, Packaged under argon
Appearance: Grey
Odour: Odourless
UN No.: 1400
MDL No.: MFCD00134031
Used as getter, in cathode ray tubes, thermionic emitter tubes and sodium vapor lamps
Formule:
Ba Poids moléculaire: 137.33 g/mol Point d'ébullition: 1640 Point de fusion: 725 Densité: 3.51 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00134031 Numéro CAS: 7440-39-3 EINECS: 231-149-1 UN: 1400 ADR: 4.3 II Indice Merck: 12,00991 |