Imprimer
Sodium, tiges (protection paraffine) pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.22284.0250 8.22284.1000 8.22284.9030 8.22284.0100
8.22284.0250EA 118 EUR
8.22284.0250 8.22284.1000 8.22284.9030 8.22284.0100
Sodium, tiges (protection paraffine) pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Sodium
Sodium rods (protective liquid: paraffin oil)
Formule: Na
Poids moléculaire: 22.99 g/mol
Point d'ébullition: 889 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 97.8
Densité: 0.97 g/cm3 (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00085307
Numéro CAS: 7440-23-5
EINECS: 231-132-9
UN: 1428
ADR: 4.3 I
Indice Merck: 13,08641
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Content at Na ≥ 99.0 %