Imprimer
Sodium ≥99.8% (base métaux), lingot
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
10342.35 10342.60
10342.35EA 182 EUR
10342.35 10342.60
Sodium ≥99.8% (base métaux), lingot
Sodium
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-23-5 Appearance: Silver-white Odour: Odourless UN No.: 1428 MDL No.: MFCD00085307
Formule: Na
Point d'ébullition: 881 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 97,8 °C
Densité: 0,9 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00085307
Numéro CAS: 7440-23-5
EINECS: 231-132-9
UN: 1428
ADR: 4.3,I
Indice Merck: 13,08641