Imprimer
Lithium 99% (base métaux), en grenailles 1-6 mm (0.04-0.2 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Dans une ampoule sous argon
00733.18 00733.30
00733.18EA 210 EUR
00733.18 00733.30
Lithium 99% (base métaux), en grenailles 1-6 mm (0.04-0.2 in)
Lithium
Purity: 99% CAS No.: 7439-93-2 Physical Form: Packaged under argon Appearance: Silvery Odour: Odourless UN No.: 1415 MDL No.: MFCD00134051
Formule: Li
Point d'ébullition: 1317 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 179 °C
Densité: 0,53 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134051
Numéro CAS: 7439-93-2
EINECS: 231-102-5
UN: 1415
ADR: 4.3,I
Indice Merck: 13,05542