Imprimer
Lithium, sèche 99+%, granuleux
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
211440250 211442500
ACRO211440250EA 161 EUR
ACRO211440250 ACRO211442500
Lithium, sèche 99+%, granuleux
Lithium
Formule: Li
Point d'ébullition: 1317 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 180 °C
Densité: 0,53 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134051
Numéro CAS: 7439-93-2
EINECS: 231-102-5
UN: 1415
ADR: 4.3,I
Indice Merck: 13,05542
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Silver grey Granulate
Assay ≥99.0 %