Potassium ≥99.95% (base métaux), Solide
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Dans une ampoule sous argon
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-09-7
Physical Form: Sealed in standard ampoules under vacuum
Odour: Odourless
UN No.: 2257
MDL No.: MFCD00133776
Formule:
K Point d'ébullition: 760 °C (1013 hPa) Point de fusion: 63 °C Densité: 0,86 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00133776 Numéro CAS: 7440-09-7 EINECS: 231-119-8 UN: 2257 ADR: 4.3,I Indice Merck: 12,07763 |