Imprimer
Caesium 99.95+% (sur base traces de métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
219190010 219190050
ACRO219190010EA 233 EUR
ACRO219190010 ACRO219190050
Caesium 99.95+% (sur base traces de métaux)
Caesium
Formule: Cs
Point d'ébullition: 705 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 28,5 °C
Densité: 1,873 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134037
Numéro CAS: 7440-46-2
EINECS: 231-155-4
UN: 1407
ADR: 4.3,I
Indice Merck: 12,02051
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Golden Metal
Total trace metal impurities ≤500 ppm
Cesium (Cs) ≥99.95 % (metals basis)