Imprimer
Entonnoirs à poudre à tige large et courte
Fournisseur: Brand
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
148025_U 148035_U 148040_U 148045 148020_U
BRND148025_UEA 103 EUR
BRND148025_U BRND148035_U BRND148040_U BRND148045 BRND148020_U
Entonnoirs à poudre à tige large et courte
Entonnoirs Entonnoirs à poudre
En PP translucide.
  • Très bonne résistance chimique
  • Très bonne résistance à la température
  • Autoclavable
Utilisés pour le transfert de poudres. Conviennent également pour les liquides.