Imprimer
Entonnoirs à poudre à tige large et courte
Fournisseur: Brand
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
146506 146508 146511 146516 146519 146523
BRND146506EA 10.5 EUR
BRND146506 BRND146508 BRND146511 BRND146516 BRND146519 BRND146523
Entonnoirs à poudre à tige large et courte
Entonnoirs Entonnoirs à poudre
Verre borosilicaté 3,3.
  • Verre résistant aux produits chimiques
  • Expansion thermique minimale donnant une résistance relativement élevée aux variations de température.
  • Rapide et facile à nettoyer
Idéal pour le transfert de poudres, peut également être utilisé pour les liquides.