Imprimer
Entonnoirs à tige courte
Fournisseur: Brand
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
147010 147015 147020 147025 147030 147035
BRND147010EA 26.4 EUR
BRND147010 BRND147015 BRND147020 BRND147025 BRND147030 BRND147035
Entonnoirs à tige courte
Entonnoirs Entonnoirs pour la filtration Entonnoirs filtrants
En PP translucide.
  • Très bonne résistance chimique
  • Autoclavable
  • Adaptés pour une utilisation avec du papier filtre standard
Dotés de surfaces intérieures lisses