Imprimer
Entonnoirs à tige courte
Fournisseur: Brand
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
145505 145507 145515 145520 145525 145530 145535 145540 145545 145550 145560
BRND145505EA 5.1 EUR
BRND145505 BRND145507 BRND145515 BRND145520 BRND145525 BRND145530 BRND145535 BRND145540 BRND145545 BRND145550 BRND145560
Entonnoirs à tige courte
Entonnoirs Entonnoirs pour la filtration Entonnoirs filtrants
Verre borosilicaté 3.3.
  • Très bonne résistance chimique
  • Bonne résistance thermique
  • Expansion thermique minimale donnant une résistance relativement élevée aux variations de température.
Avec parois internes lisses. Angle d'ouverture 60°. Rebord d'entonnoir rodé et poli au feu.