Imprimer
Lamelles couvre-objets, Corning® BioCoat™
Fournisseur: Corning
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
354089 354085 354086 354087 354088
734-1009EA 276 EUR
734-1009 734-1005 734-1006 734-1007 734-1008
Lamelles couvre-objets, Corning® BioCoat™
Lamelles couvre-objet
Ces lamelles couvre-objets sont dotées d'un revêtement uniforme de poly-L-lysine, poly-D-lysine et laminine, de fibronectine humaine ou de collagène de queue de rat.
  • Optique claire
  • Faible intensité de fluorescence
  • Non-neurotoxiques
Conçues pour des applications nécessitant une optique claire et un verre fin telles que l'immunofluorescence, la microscopie en fluorescence des cellules vivantes, la microscopie confocale, la microscopie inversée haute résolution, et la microscopie par contraste de phase.