Imprimer
VWR®, Cryoboîtes et séparateurs
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
478-0255EA 26.4 EUR
478-0255 478-0244 479-2216 479-2217 479-2219 479-2220 479-2221 479-2223 479-2224 479-2225 479-2227 479-2228 479-2213 479-2215
VWR®, Cryoboîtes et séparateurs
Boîtes Boîtes pour cryotubes
Carton, blanc.
Les boîtes et séparateurs sont en carton dur résistant avec un revêtement de protection anti-humidité.
Boîtes avec séparateurs et couvercle sur lequel est imprimée une grille numérotée pour un meilleur contrôle des stocks. Boîtes vides pouvant accueillir des séparateurs (vendus séparément) pour 16 à 100 emplacements. Les séparateurs en carton dur s'insèrent dans n'importe quelle boîte pour congélateur mécanique ou cryogénique LN2 127×127 mm.