Imprimer
Bains à sec réfrigérés numériques, PCH-1, PCH-2 et PCH-3
Fournisseur: GRANT INSTRUMENTS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PCH-1 PCH-3 PCH-2
460-0027EA 1850 EUR
460-0027 444-0931 460-0367
Bains à sec réfrigérés numériques, PCH-1, PCH-2 et PCH-3
Chauffe-blocs Bains chauffants/réfrigérants
Les bains à sec/refroidisseurs Grant bio sont compacts, flexibles et faciles d'utilisation : ils conviennent parfaitement pour le chauffage et le refroidissement rapides des microtubes, et constituent donc un outil très efficace pour la préparation d'échantillons d'ADN en vue d'une dénaturation et d'une électrophorèse. Trois modèles sont disponibles, au choix : le PCH-1 a une capacité de 32 microtubes maximum dans deux tailles différentes (12×1,5 ml et 20×0,5 ml), tandis que le PCH-2 peut contenir jusqu'à 20 microtubes d'une seule taille (1,5 ml). Le PCH-3 peut quant à lui accueillir jusqu'à 20 microtubes de 2 ml.
  • Système de refroidissement Peltier puissant pour un chauffage et un refroidissement rapides
  • Stabilité de la température de ±0,1 °C
  • Écran LCD de deux lignes: valeurs programmées et réelles, de température et de durée
  • Minuterie avec alarme sonore assurant un fonctionnement de 1 minute à 96 heures
  • Le système de contrôle de la température à sec maintient un environnement propre et sans aérosol
Informations de livraison: fournis avec bloc et couvercle de bloc.