Imprimer
Colonnes de chromatographie par exclusion de taille, série Asahipak GF-HQ
Fournisseur: Resonac
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
F7600004 F6710018 F7600001 F7600002
554-1758EA 2440 EUR
554-1758 554-1763 554-1757 554-1756
Colonnes de chromatographie par exclusion de taille, série Asahipak GF-HQ
Colonnes pour chromatographie
La série GF-HQ est conçue pour la chromatographie d'exclusion de taille aqueuse (GFC) et organique (GPC). Il est possible de réaliser des analyses très performantes d'échantillons contenant des éléments hydrophiles et hydrophobes, tels que des tensioactifs.
  • Colonnes de chromatographie d'exclusion/diffusion à base de polymères à excellente résistance aux solvants
  • Convient pour les phases mobiles à majorité organique ou aqueuse
* Valeur estimée