Imprimer
HTS 96-well multiwell permeable support system, Corning® FluoroBlok™
Fournisseur: Corning
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
351161 351163 351162 351164
734-0950EA 650 EUR
734-0950 734-0952 734-0951 734-0953
HTS 96-well multiwell permeable support system, Corning® FluoroBlok™
Microplaques Inserts pour plaques de cultures
Le système d'inserts de plaques 96 multi-puits Corning® FluoroBlok™ HTS est une plateforme de tests de culture cellulaire conçue pour l'automatisation. Le boîtier des inserts en une seule pièce et la membrane microporeuse de protection contre la fluorescence (disponible en taille de pore 3,0 et 8,0 µm) permettent d'augmenter l'efficacité, la productivité et le rendement dans le processus de détection de médicaments. La conception de la plaque réceptrice minimise la contamination entre les puits.
  • Plateforme technologique standard permettant plusieurs protocoles
  • Détection en temps réel sans démontage ni destruction de l'insert
  • Élimine le besoin de collecter manuellement et de compter les cellules
  • Bloque >99% des longueurs d'onde d'excitation et d'émission des fluorophores couramment utilisés pour le marquage des cellules
The wide blocking range (490 to 700 nm) of the Corning® FluoroBlok™ membrane allows the flexibility to choose from a variety of fluorophores for screening compounds in cell-based assays such as compound permeability, cell invasion and migration, and monolayer permeability. Each insert has an automation compatible sampling port for sampling above and below the membrane with standard pipet tips or automated fluid handling equipment.
The 96-well feeder trays with lids and the 96 square-well flat bottom assay plates feature a nontreated, hydrophobic polystyrene surface. Both are sterile and pyrogen-free.
Systems are designed to increase efficiency, productivity, and throughput. The black housing of the 96-multiwell insert minimises crosstalk between the wells and virtually eliminates autofluorescence. The multiwell insert plate format is compatible with standard fluorescence plate readers, robots, and fluid handling instruments.