Imprimer
VWR® MaximumSF, Surbottes, imperméables aux liquides
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
113-1185EA 123 EUR
113-1185 113-1186 113-1184
VWR® MaximumSF, Surbottes, imperméables aux liquides
Vêtements à usage unique
Les surbottes VWR® Maximum, SF sont les plus propres et les plus résistantes de toute la ligne de vêtements VWR®. Fabriquées en polypropylène spunbond (SPP) recouvert d'un film en PE respirant, elles sont conçues pour une protection, une propreté et un confort accrus.
  • Antidérapantes et antistatiques
  • Imperméables aux liquides, coutures scellées pour empêcher la pénétration de l'eau
  • Coefficient de friction supérieur pour une traction optimale
  • Propriétés antidérapantes maximales sur les surfaces humides et lisses
Testées et fabriquées dans un bâtiment certifié ISO, dans le cadre de contrôles de processus stricts. Lot contrôlé et validé par test en laboratoire indépendant.
* Taille unique