Imprimer
VWR® MaximumSF, Surbottes, antidérapantes
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
113-1192EA 373 EUR
113-1192 113-1191 113-1190 113-1189 113-1188 113-1187 113-9107
VWR® MaximumSF, Surbottes, antidérapantes
Vêtements à usage unique
Les surbottes VWR® Maximum SF sont les plus propres et les plus résistantes de toute la ligne de vêtements VWR®. Fabriquées en polypropylène spunbond (SPP) recouvert d'un film en PE respirant, elles sont conçues pour une protection, une propreté et un confort accrus.
  • Antidérapantes
  • Matériau imperméable
  • Coefficient de friction accru pour une traction optimale
  • Propriétés antidérapantes maximales sur les surfaces humides et lisses
  • Matériau propre à faible peluchage
Testées et fabriquées dans un environnement certifié ISO, dans le cadre de contrôles de processus stricts. Lot contrôlé et validé par test en laboratoire indépendant.
Longueur: 286 mm (M), 356 mm (U*), 381 mm (XL)
* Taille unique.