Hexafluorophosphate de trityle ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Triphenylcarbenium hexafluorophosphate
Purity: 98%
CAS No.: 437-17-2
Molecular Formula: C19H15F6P
Formula Weight: 388.29
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Melting Point: ca 160° dec.
Beilstein Reference: 4344297
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00013121
Formule:
C₁₉H₁₅F₆P Point de fusion: ∼ 160 °C (déc.) |
Numéro MDL:
MFCD00013121 Numéro CAS: 437-17-2 EINECS: 207-112-0 UN: 3261 ADR: 8,II |