Imprimer
Capsaicine
Marques : Cayman Chemical
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 8-Methyl-N-vanillyl-6-none-amid
10010743-500 10010743-1 10010743-5
CAYM10010743-500EA 51.2 EUR
CAYM10010743-500 CAYM10010743-1 CAYM10010743-5
Capsaicine
Capsaicine
Formule: C₁₈H₂₇NO₃
Poids moléculaire: 305.42 g/mol
Point d'ébullition: 210…220 °C (0.01 mmHg)
Point de fusion: 66.1
Numéro MDL: MFCD00017259
Numéro CAS: 404-86-4
EINECS: 206-969-8
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Indice Merck: 12,01811