Sodium dodécyle sulfate (SDS) ≥98.0%, spécialement pur
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Sodium dodécylsulfate, Sodium laurylsulfate
Formule:
CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na Poids moléculaire: 288.38 g/mol Point de fusion: 204…207 °C Densité: 1.1 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 100 °C (coupe fermée) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00036175 Numéro CAS: 151-21-3 EINECS: 205-788-1 UN: 1325 ADR: 4.1 III REACH: 01-2119489461-32 Indice Merck: 14,08636 |
|
Résultats des tests de spécification
Assay (calculated on anhydrous) | Min. 98.0 % |
Assay (C12 compounds)(calc.on anhydrous) | Min. 98.0 % |
IR Spectrum | Passes test |
Acidity or alkalinity | Max. 0.05 meq/g |
Loss on drying (100°C) | Max. 1.5 % |
Cl (Chloride) | Max. 0.03 % |
PO4 (Phosphate) | Max. 10 ppm |
Cu (Copper) | Max. 5 ppm |
Fe (Iron) | Max. 2 ppm |
Pb (Lead) | Max. 5 ppm |