Sodium tétrachloroaurate dihydraté ≥99.99% (base métaux) Au 49-50%, Premion®
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Sodium tetrachloroaurate(III) dihydrate
Purity: 99.99%
CAS No.: 13874-02-7
Molecular Formula: AuCl4Na.2H2O
Formula Weight: 397.80 (361.77anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 0.8
Appearance: Yellow-orange
Melting Point: 100° dec.
Solubility: Soluble in water, alcohol, ether
Merck Reference: 14,8688
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00149162
Formule:
NaAuCl₄·2H₂O Poids moléculaire: 397.8 g/mol Point de fusion: 100 °C (déc.) Densité: 0.8 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149162 Numéro CAS: 13874-02-7 EINECS: 239-241-3 UN: 3260 ADR: 8 III Indice Merck: 14,8688 |