Imprimer
Potassium chlorure 3 mol/l (3 N) en solution aqueuse
Marques : PROLABO CMP
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MC240329.0500 MC240329.1000
PRLSMC240329.0500EA 57.4 EUR
PRLSMC240329.0500 PRLSMC240329.1000
Potassium chlorure 3 mol/l (3 N) en solution aqueuse
Potassium chlorure
Formule: KCl
Densité: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011360
Numéro CAS: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8