Imprimer
Xylene cyanole FF ≥70%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Hydrogéno-4-[[4-(éthylamino)-m-tolyl][4-(éthylimino)-3-méthylcyclohexa-2,5-diène-1-ylidène]méthyl]benzène-1,3-disulfonate de sodium, Bleu acide 147
B21530.09 B21530.18
B21530.09EA 62.4 EUR
B21530.09 B21530.18
Xylene cyanole FF ≥70%
Xylène Cyanole FF
CAS No.: 2650-17-1 Molecular Formula: C25H27N2NaO6S2 Formula Weight: 538.61 Melting Point: ca 295° dec. MDL No.: MFCD00019481
Formule: C₂₅H₂₇N₂NaO₆S₂
Poids moléculaire: 538.62 g/mol
Point de fusion: ∼ 295 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040657
Numéro CAS: 2650-17-1
EINECS: 220-167-5