Imprimer
Xylene cyanole, pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Cyanol FF, C.I. 43535
422690050 422690250 422690500 422691000 422695000
ACRO422690050EA 42.6 EUR
ACRO422690050 ACRO422690250 ACRO422690500 ACRO422691000 ACRO422695000
Xylene cyanole, pur
Xylene cyanole
Formule: C₂₅H₂₇N₂NaO₇S₂
Numéro MDL: MFCD00019481
Numéro CAS: 4463-44-9
EINECS: 224-728-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark red to dark blue Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Dye content ≥80 %
GC ≥99.4 %