Imprimer
CAPS (Acide 3-(cyclohexylamino)propanesulfonique)
Marques : Molekula
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
24971012-500G 24971012-100G
MOLE24971012-500GEA 0 EUR
MOLE24971012-500G MOLE24971012-100G
CAPS (Acide 3-(cyclohexylamino)propanesulfonique)
CAPS (Acide 3-(cyclohexylamino)propanesulfonique)
Formule: C₆H₁₁NH(CH₂)₃SO₃H
Point de fusion: 324 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003837
Numéro CAS: 1135-40-6
EINECS: 214-492-1
Indice Merck: 13,01773